Merck
46102
Supelco
フルジオキソニル
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,400
¥13,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6F2N2O2
CAS番号:
分子量:
248.19
Beilstein:
8393936
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
FC1(F)Oc2cccc(c2O1)-c3c[nH]cc3C#N
InChI
1S/C12H6F2N2O2/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-6-16-5-7(9)4-15/h1-3,5-6,16H
InChI Key
MUJOIMFVNIBMKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 農業バイオテクノロジーにおけるフルジオキソニル殺菌剤:灰色かび病菌の 2 成分ヒスチジンキナーゼである Bos1 in Botrytis cinerea に対するフルジオキソニル′の有効性が調査され、その結合様式と分子メカニズムが明らかになりました。この研究は、農業バイオテクノロジーにおける殺菌剤としての重要な役割を強調し、作物保護戦略の改善につながる洞察を提供しています(Yin et al., 2024)。
  • 病原菌抵抗性に関するフルジオキソニルの生化学研究:大豆根腐れの原因となる Fusarium 属の研究では、フルジオキソニルなどの DMI 系殺菌剤に対する感受性の違いの遺伝的基礎が調査されました。これは、真菌の抵抗メカニズムのより深い理解に寄与し、より効果的な殺菌処理の開発を促進します(Zhang et al., 2024)。
  • 植物病害防除におけるフルジオキソニルの抗真菌特性:研究により、Fusarium graminearum のフルジオキソニルおよびフェナマクリル二重耐性変異体が特徴付けられ、病原菌の耐性管理におけるフルジオキソニル′の重要な役割と、作物病害管理におけるその継続的な関連性が強調されました(Wen et al., 2024)。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46102-BULK-R:
46102-VAR-R:
46102-100MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daisuke Hagiwara et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 46(11), 868-878 (2009-07-15)
In filamentous fungi, the His-Asp phosphorelay signaling system and HOG pathway are involved in the action of the fungicides, fludioxonil, and iprodione, as well as osmotic and oxidative stress responses. Aspergillusnidulans response regulators (RRs), SskA and SrrA, and histidine kinase
Jennifer N Apell et al.
Environmental science & technology, 53(19), 11240-11250 (2019-09-06)
Fludioxonil is a pyrrole-containing pesticide whose registration as a plant protection product is currently under review in the United States and Europe. There are concerns over its potential persistence and toxicity in the aquatic environment; however, the pyrrole moiety represents
Paolo Tremolada et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 85(3), 229-234 (2010-07-27)
A first field study was conducted to investigate the possible adverse effects that seeds dressed with neonicotinoid insecticides pose to honeybees during sowing. It was observed that in the exposure hives bee mortality increased on the day of sowing and
Chengwei Sang et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 147, 110-118 (2018-06-24)
Botrytis cinerea has a high risk of developing resistance to fungicides. Fludioxonil, belonging to phenylpyrroles, has been used for more than three decades, however, only few cases of field resistance against phenylpyrroles have been reported. In this study, the highly
Anita Dongo et al.
Applied and environmental microbiology, 75(1), 127-134 (2008-11-18)
We have shown that the plant pathogen Alternaria brassicicola exhibited very high susceptibility to ambruticin VS4 and to a lesser extent to the phenylpyrrole fungicide fludioxonil. These compounds are both derived from natural bacterial metabolites with antifungal properties and are