Merck
Z377317
Sigma-Aldrich
Nalgene® Cryowareマーカーセット
black
別名:
cryomarker, cryopen, freezer marker
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥6,557
¥6,557
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥6,557
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
¥6,557
Check Cart for Availability
包装
pkg of 4
メーカー/製品名
Nalgene 6313-0020
テクニック
cryopreservation: suitable
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
布、ボール紙、プラスチックへの不滅マーキングのため。滲みの生じないインクは極低温であっても色あせしません。極微細チップ。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. are these suitable for heat and freezing conditions?
    1 回答
    1. This product is distributed on behalf of ThermoFisher Scientific. It is suitable for cryopreservation. There is no data provided regarding heat resistance.
      役に立ちましたか?
  2. are these markers solvent (ethanol) resistant?
    1 回答
    1. This product is not solvent/ethanol resistant. Please see the link below to review product Z744086, which is solvent-resistant and suitable for cryopreservation:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/z744086