安全性情報
L0543
Sigma-Aldrich
LBアガー カナマイシン-50, プレート
pre-poured LB agar plates with 50 ug/ml kanamycin
別名:
kanamycin agar plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
無菌性:
sterile; autoclaved
適合性:
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
製品L0543は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
sterile; autoclaved
フォーム
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
キャパシティ
20-25 mL
保管温度
2-8°C
適合性
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
詳細
LB寒天培地プレート, 50μg/mLカナマイシン含有。
カナマイシン0.05%、 酵母0.5%、塩化ナトリウム 1%、トリプトン 1%、寒天 1.5%、水 95.9%
10プレート/スリーブ、20~25 mL/プレート。
***本製品に使用されている抗菌薬は、有効期間(1~2ヵ月間)でのみ有効です。*** 抗菌薬の有効性を確保するため、必ずプレートはこの期間内に使用してください。
アプリケーション
Suitable for selective cultivation of E. coli strains that contain plasmids conferring kanamycin resistance. The bacteria can be used for DNA plasmid production or production of recombinant proteins. LB Agar Kanamycin-50, Plates has been used in the screening of Agrobacterium tumefaciens[1] and E.coli JM83 strain with pGD103 plasmid.[2]
特徴および利点
Miller′s LB Agar plates provide:
  • Convenient, ready-to-use 10cm format
  • Standard formulation plus antibiotic
構成
15g/L Agar
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
50μg/ml kanamycin
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
L0543-10EA:
L0543-10EA-PW:
L0543-VAR:
L0543-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Agrobacterium-mediated transformation and insertional mutagenesis in Colletotrichum acutatum for investigating varied pathogenicity lifestyles
Talhinhas P, et al.
Molecular Biotechnology, 39(1), 57-67 (2008)
Cloning of genes encoding a 15,000-dalton peptidoglycan-associated outer membrane lipoprotein and an antigenically related 15,000-dalton protein from Haemophilus influenzae.
Deich RA, et al.
Journal of Bacteriology, 170(2), 489-498 (1988)
資料
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. Why do the LB-agar plates with antibiotics have such a short expiration date?
    1 回答
    1. The antibiotics in the LB-agar plates are not stable.  The antibiotic degrades over time, making it ineffective at selecting transformed bacteria grown on the plate.  Because of this, we recommend the plates are used as soon as possible once they are received.  For labs with low use, the plates may expire quickly, so they may benefit from pouring their own plates using the LB - Miller powder with agar formulation (L3147).