アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
0.1 M NaOH: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C5H14N4O2/c1-6-4-3-5-8(2)9(11)7-10/h6,11H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
AXAGAUVQMYPYHM-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
A nitric oxide (NO) donor
警告
再構成
その他情報
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem.58, 1472.
WGK
WGK 3
Jan Code
487952-MG:
487952-10MG:
試験成績書(COA)