Merck
L0168
Sigma-Aldrich
LBアガー アンピシリン-50, プレート
pre-poured LB agar plates with 50 μg/ml ampicillin
別名:
LB Agar Plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
グレード
for molecular biology
無菌性
sterile; autoclaved
形状
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
利用可能性
available only in USA
キャパシティ
20-25 mL
保管温度
2-8°C
適合性
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
関連するカテゴリー
詳細
LB寒天培地プレート, 50μg/mLアンピシリン含有。
アンピシリン0.05%、酵母0.5%、塩化ナトリウム1%、トリプトン1%、寒天1.5%、水95.95%。
10プレート/スリーブ、20~25 mL/プレート。
***本製品に使用されている抗菌薬は、有効期間(1~2ヵ月間)でのみ有効です。*** 抗菌薬の有効性を確保するため、必ずプレートはこの期間内に使用してください。
アプリケーション
アンピシリン耐性を持つ大腸菌株や、アンピシリン耐性プラスミドを持つ大腸菌株のセレクションおよび増殖に用いる、成型済み寒天プレ-ト(100 mm)です。
特徴および利点
Miller′s LB Agar plates provide:
  • Convenient, ready-to-use 10cm format
  • Standard formulation plus antibiotic
構成
15g/L Agar
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
50μg/ml ampicillin
その他情報
The plates must be used within two months of the manufacture date to ensure the antibiotics are fully active. The product may be shipped up until its expiration date but is generally shipped 2-4 weeks before expiration.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L0168-10EA:
L0168-10EA-PW:
L0168-VAR:
L0168-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.