Merck
K4128
Sigma-Aldrich
Knudson C orchid medium Morel modification
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.72
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
保管温度
2-8°C
品質水準
その他の調製法
With the macro- and micronutrients as described by Morel (1965). Contains sucrose.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)