Merck
P0931
Sigma-Aldrich
Phytamaxラン培地
powder, suitable for plant cell culture
別名:
Phytamax Orchid medium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥1,290
10 L
¥6,860
¥1,290
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥1,290
10 L
¥6,860
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.72
¥1,290
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Phytamax Orchid Multiplication Medium とPhytamax Orchid Maintenance Mediumはそれぞれ、蘭(胡蝶蘭など)の茎細胞の初期の増殖およびリプレーティングを促進します。これにはオーキシンαナフタレン酢酸(NAA)が含まれています。Phytamax Orchid Maintenance Mediaには活性炭なし(P0931)、活性炭入り(P6668)、また活性炭とバナナ粉末入り(P1056)があります。
その他の調製法
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES and peptone. Without activated charcoal.
Media Formulation
法的情報
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0931-10L-PW:
P0931-10L:
P0931-VAR:
P0931-1L-PW:
P0931-BULK:
P0931-1L:
P0931-10L-LBL:
P0931-1L-LBL:
P0931-PROC:
P0931-25K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K P Martin et al.
Indian journal of experimental biology, 43(9), 829-834 (2005-09-29)
Rapid propagation of I. malabarica (Reichb. f.) J D Hook, an endemic and endangered orchid of the Western Ghats of Kerala, India through conversion of axillary buds to protocorm-like bodies (PLBs), and subsequent plant regeneration was achieved. Growth regulators and
Muthu Thiruvengadam et al.
Plant cell reports, 28(10), 1463-1473 (2009-07-30)
Lisianthus [Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn] is a popular cut flower crop throughout the world, and the demand for this plant for cut flowers and potted plants has been increasing worldwide. Recent advances in genetic engineering have enabled the transformation and
Sungkumlong et al.
Indian journal of experimental biology, 46(4), 243-248 (2008-06-03)
In vitro mass production of C. suaveolens (Lindl.) Hook, an endangered orchid with its snowy white flowers having horticultural potential was accomplished through immature seed culture, and subsequent plant regeneration. The developmental stage of the immature seeds and nutrient media
A N Pyati et al.
Indian journal of experimental biology, 40(5), 620-623 (2003-03-08)
In vitro propagation of Dendrobium macrostachyum, a threatened and endemic species was achieved through nodal explants. The nodal explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) basal medium and MS medium supplemented with N6-benzyladenine (BA-2.22, 4.44 and 8.88 microM), Kinetin