Merck
I9889
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgA(α-鎖特異的) ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥63,200
¥63,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥63,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥63,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
: 2.5-5.0 mg/mL using Antibody concentration by precipitin Vs Human serum
: 4.0-6.0 mg/mL using Antibody concentration by precipitin Vs Human whey
Ouchterlony double diffusion: 1:32
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IgAは最も生成量の多い抗体アイソタイプです。IgAは主に腸粘膜から分泌されます。
抗ヒトIgA(α-鎖特異的)抗体は、ヒトIgAのα鎖に特異的です。本製品は、精製されたヒトIgA、IgG、IgM、Bence Jones(ベンス・ジョーンズ)κおよびλミエローマタンパク質に対して試験した場合、ヒトIgAと反応します。
免疫グロブリンA(IgA)には、以下の2つのアイソタイプが存在します:IgA1、IgA2。IgAは分泌型IgA(sIgA)と血清IgAとして産生されます。sIgAは重鎖2本と軽鎖2本を有する単量体として存在します。血清IgAはさらにジスルフィド結合したJ鎖を有する二量体として存在します。IgAは唾液、血清、初乳、および鼻汁に存在します。
特異性
本抗体の精製ヒトIgA、IgG、IgM、ベンスジョーンズκ・λ型骨髄腫タンパク質との反応試験において、ヒトIgAに特異的です。
免疫原
正常なヒト初乳から精製されたIgA
アプリケーション
抗ヒトIgA(α-鎖特異的)抗体は以下の用途に適しています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 定量沈降分析(2.5~5mg/mL)
  • 免疫電気泳動法
  • オクタロニー二重拡散法(1:16)
生物化学的/生理学的作用
IgAは、共生腸内細菌と宿主免疫系の防御との間の生理的バランスを調節する分泌型糖タンパク質抗体です。腸への片利共生微生物の侵入を防ぎます。
免疫グロブリンA(IgA)は白血球との結合により抗体依存性細胞傷害(ADCC)を仲介し、微生物の破壊を促進します。これは、抗原クリアランスにおける第1防御として機能します。IgAは補体系の第2経路を開始させ、防御機能を果たします。IgAは、古典経路による補体活性化の刺激で起きる炎症を軽減します。IgAはタンパク質分解を防ぎ、細菌やウイルスの取込み、抗原の付着を阻害します。
物理的形状
15 mMアジ化ナトリウムを保存剤として含有する、0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)に入れて供給されます。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8℃最大1か月保管します。それ以上保管すると、溶液が使用アリコート中で凍結するおそれがあります。凍結と融解を繰り返すことや、「自動霜取機能付き」冷凍庫での保管することは推奨されません。 長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
I9889-VAR:
I9889-2ML:
I9889-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Salivary Immuno Factors, Cortisol and
Testosterone Responses in Athletes of a
Competitive 5,000 m Race
Li CY, et al.
The Chinese Journal of Physiology, 58(4), 263-269 (2015)
Salivary IgA from the sublingual compartment as
a novel noninvasive proxy for intestinal immune
induction
Aase A, et al.
Mucosal Immunology, 9(4), 884-884 (2016)
The structure and function of human IgA.
M A Kerr
The Biochemical journal, 271(2), 285-296 (1990-10-15)
Shimpei Kawamoto et al.
Science (New York, N.Y.), 336(6080), 485-489 (2012-04-28)
Immunoglobulin A (IgA) is essential to maintain the symbiotic balance between gut bacterial communities and the host immune system. Here we provide evidence that the inhibitory co-receptor programmed cell death-1 (PD-1) regulates the gut microbiota through appropriate selection of IgA
A Aase et al.
Mucosal immunology, 9(4), 884-893 (2015-10-29)
Whole-saliva IgA appears like an attractive noninvasive readout for intestinal immune induction after enteric infection or vaccination, but has failed to show consistent correlation with established invasive markers and IgA in feces or intestinal lavage. For reference, we measured antibodies
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。