This product is not assigned an expiration date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
おすすめの製品
製品名
L-allo-イソロイシン,
アッセイ
≥99%
品質水準
フォーム
powder
色
white to off-white
mp
285 °C
SMILES記法
CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-UHNVWZDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- DUF1330 ファミリーの 1 つである Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 CmaL(PSPTO4723)は、植物毒素コロナチンの前駆体である L-allo-イソロイシンの生成に必要である: この研究は、植物毒素の合成における L-allo-イソロイシンの重要な役割を示しており、植物病理学や生物的防除戦略に影響を与えています(Worley et al., 2013)。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I8754-BULK:
I8754-1G:
I8754-VAR:
I8754-100MG:
I8754-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the stability of this product?
1 回答-