スキップする
C6506
4-クロロ-DL-フェニルアラニン
greener alternative
5-HT synthesis inhibitor, solid
別名:
PCP, PCPA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
199.63
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
231-051-9
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
4-クロロ-DL-フェニルアラニン,
form
solid
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI key
NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則「危険有害性の低い化学合成」、「安全性の高い化学物質の設計」、および「エネルギー効率を考慮した設計」における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
Application
4-クロロ-DL-フェニルアラニンは、以下に使用されています:
  • as tryptophan hydroxylase 1 (TPH1) inhibitor to treat kras+の雄ゼブラフィッシュを処理するためのトリプトファンヒドロキシラーゼ1(TPH1)阻害剤
  • ラットモデルにおける不眠症の誘導
  • セロトニンへの影響を調べるための胚の処理
  • Enterococcus faecalisのpESentA32プラスミドでの形質転換
  • セロトニンの効果を調べるためのハエへの投与
Biochem/physiol Actions
トリプトファンヒドロキシラ-ゼインヒビタ-です。
4-クロロ-DL-フェニルアラニン(PCPA)は、5-ヒドロキシトリプタミン(5-HT)合成の阻害剤です。肺組織の炎症および肺動脈のリモデリングを改善します。PCPAは、トリプトファンヒドロキシラーゼ1(TPH1)、マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)および炎症促進因子の発現を抑えます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P1152P6516P33402
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
Gene Information
human ... TPH1(7166), TPH2(121278)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
greener alternative category
, Re-engineered
greener alternative category
, Re-engineered
greener alternative category
, Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered,
greener alternative product score
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
old score: 56
new score: 39
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
old score: 51
new score: 43
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. For in vivo experiment, does this have to be dissolved in 1N HCL?
    1 回答
    1. This product has not been tested for in vivo use. The material is soluble at 50 mg/mL in 1N HCl. The stock solution would require sterile filtration before further dilution with a sterile buffer or medium.