スキップする
73097
L-アルギニノコハク酸 リチウム塩
≥95% (TLC)
別名:
N-{{[(4S)-4-アミノ-4-カルボキシブチル]アミノ}イミノメチル}-L-アスパラギン酸 リチウム塩, リチウム L-アルギニノコハク酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥35,900
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥149,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H18N4O6 · xLi+
分子量:
290.27 (free acid basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
6933810
¥35,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥70% (qNMR), ≥95% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
impurities
≤20% water
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
InChI key
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
Biochem/physiol Actions
アラニン、アスパルターゼ、グルタル酸塩、アルギニン、プロライン代謝経路の代謝生成物、および二次代謝生成物とアミノ酸の生合成による代謝生成物。
アルギノ琥珀酸は基本的なアミノ酸の1つであり、何種類かの細胞によってシトルリン、アスパラギン酸から合成されて尿素サイクルまたはシトルリン-NO回路におけるアルギニンの前駆体として使用されます。この反応ではアルギニノコハク酸シンセターゼが触媒として働きます。アルギノ琥珀酸はクエン酸回路ではアルギニノコハク酸リアーゼの働きによってフマル酸塩の前駆体として生成されます。そのため、アルギニノコハク酸(ASA)リアーゼ酵素に何らかの欠陥が生ずるとアルギニノコハク酸リアーゼが不足します。アルギニノコハク酸(ASA)リアーゼが不足するとASAの開裂異常が発生し、その結果として細胞内にASAが蓄積して、尿中に過剰量のASAが分泌されます(アルギニノコハク酸尿症)。この障害は、実質的にすべての面で他の尿素サイクルの欠陥が持つ特徴を共有しています。ASAリアーゼの欠乏がもたらす最も重要な問題は、この症状を持つ患者に高アンモニア血症が起こり易くなることです。このような患者の体内では腎臓が糸球体濾過速度(GFR)と実質的に同じ速度でASAを排泄します。肝細胞へ蓄積することによってASA自体がどの程度の毒性を示すかはまだ不明ですが、このような効果を考慮すれば患者に高アンモニア血症が起こる理由を説明することができます。この疾病の名前の由来は、血漿中のASAレベルが上昇するのにもかかわらず、尿中のASAが急速に喪失することから来ています。ASAリアーゼの欠乏は死亡率と罹患率の上昇とも関連しています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A57076363811009
description
≥95% (TLC)
description
≥80%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
powder or crystals
assay
≥70% (qNMR), ≥95% (TLC)
assay
≥80%
assay
-
assay
≥99.5% (NT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
impurities
≤20% water
impurities
-
impurities
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
73097-VAR: + 73097-10MG: + 73097-BULK: + 73097-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)