powder
mp
186-189 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
InChI Key
GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TPH1(7166) , TPH2(121278)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3635-1G:
C3635-5G:
C3635-25G:
C3635-BULK:
C3635-VAR:
C3635-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)