Merck
05706
Sigma-Aldrich
DL-allo-Isoleucine
≥99.0%
別名:
(2RS,3SR)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, DL-Alloisoleucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721795
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
white
mp
~285 °C (dec.)
アプリケーション
detection
peptide synthesis
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05706-1G:
05706-5G:
05706-BULK:
05706-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.