スキップする
H3398
DL-β-Hydroxylauric acid
≥99% (GC)
別名:
3-Hydroxydodecanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥48,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H24O3
CAS番号:
分子量:
216.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
¥48,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
MUCMKTPAZLSKTL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-3-Hydroxydodecanoic acid (3HDD) is a racemic mixture of D- and L-3HDD. 3-hydroxydodecanoic acid is found as a monomer in the construction of polyhydroxyalkanoates. 3HDD is used to study the roles of β-hydroxy fatty acids in chronic inflammation and insulin resistance and the biosynthesis of diffusible signal factors involved in quorum sensing.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H4398H9631H4148
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥98%
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
H3398-BULK: + H3398-VAR: + H3398-5MG: + H3398-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)