詳細
Merck USA index - 14, 4881
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
COX-1
警告
再構成
その他情報
Blasko, I., et al. 2001. Neurobiol. Dis.8, 1094.
Ouellet, M., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 14583.
Casper, D., et al. 2000. Neurosci. Lett.289, 201.
Lambat, Z., et al. 2000. Metab. Brain Dis.15, 249.
Lim, G.P., et al. 2000. J. Neurosci.20, 5709.
Ogawa, O., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.408, 137.
Wyss-Coray, T., and Mucke, L. 2000. Nat. Med.6, 973.
Lehmann, J.M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 3406.
Boneburg, E.M., et al. 1996. J. Clin. Pharmacol.36, 16S.
Mitchell, J.A., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 11693.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401003-GM:
401003-1GM:
試験成績書(COA)