I4144
IL-3 mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
IL-3, mIL-3, インターロイキン-3 マウス由来
サイズを選択してください
¥68,600
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
About This Item
¥68,600
出荷予定日2025年6月02日
おすすめの製品
製品名
インターロイキン-3 マウス由来, IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
15.1 kDa
包装
pkg of 10 and 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.000 EU/μg
色
white to yellow
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il3(16187)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I4144-10UG:
I4144-10UG-PW:
I4144-VAR:
I4144-50UG-PW:
I4144-BULK:
I4144-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.