Merck
G5035
Sigma-Aldrich
顆粒球マクロファージコロニー刺激因子 ヒト
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
GM-CSF ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥48,300
4 X 5 μG
¥63,100
¥48,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥48,300
4 X 5 μG
¥63,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥48,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
顆粒球マクロファージコロニー刺激因子 ヒト, GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.1 ng/mL EC50
分子量
14.6 kDa
包装
pkg of 4X5 μg
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.000 EU/μg
white
溶解性
water: soluble 0.010 mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
容量は製品のタンパク質量を基準にしています。
生物化学的/生理学的作用
顆粒球単球コロニー刺激因子 (GM-CSF) は、顆粒球、マクロファージ、および好酸球系統の細胞にとっての成長および分化因子です。GM-CSFは、極めて低い濃度で多能性始原細胞のコロニー形成を刺激しますが、多能性始原細胞にとっては成熟するまでのすべての段階において不可欠な、生存および増殖因子です。 また、一部の上皮細胞および破骨細胞の成長も刺激します。GM-CSFはさまざまな細胞型 (単球、内皮細胞、T細胞、線維芽細胞、マイトジェン刺激を受けたB細胞、およびLPS刺激を受けたマクロファージ) によって産生されます。GM-CSFは、ヒトの場合は128のアミノ酸残基を有する、ジスルフィド結合が保存された単鎖糖タンパク質として分泌されます。 ヒトとネズミのGM-CSFは54%の配列相同性を有していますが、生理活性において交差反応は生じません。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルタ-濾過済み10 mM クエン酸ナトリウム, pH 3.5)
アナリシスノート
ヒトGM-CSFの増殖活性は、ヒトTF-1細胞を用いる培養物で試験が行われます。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5035-4X5UG:
G5035-5UG:
G5035-2UG:
G5035-2UG-PW:
G5035-VAR:
G5035-5UG-PW:
G5035-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Satoshi Ikegame et al.
Nature microbiology, 8(6), 1108-1122 (2023-05-05)
Morbilliviruses are among the most contagious viral pathogens of mammals. Although previous metagenomic surveys have identified morbillivirus sequences in bats, full-length morbilliviruses from bats are limited. Here we characterize the myotis bat morbillivirus (MBaMV) from a bat surveillance programme in
Benhur Lee et al.
Research square (2021-10-07)
Bats are significant reservoir hosts for many viruses with zoonotic potential1. SARS-CoV-2, Ebola virus, and Nipah virus are examples of such viruses that have caused deadly epidemics and pandemics when spilled over from bats into human and animal populations2,3. Careful
Alessio Lanna et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2654, 251-261 (2023-04-28)
Eukaryotes solve the DNA-end replication problem synthesizing hexameric chromosome ends known as telomeres. Recent studies have uncovered unexpected functions of telomeres in linking synaptic signaling and vesicle transport, with at least one pathway directly involved in transferring telomeres through the
Fatemeh Tanhaye Kalate Sabz et al.
Andrologia, 54(7), 1618-1630 (2022-05-12)
Poor sperm quality in oligoasthenoteratospermia patients negatively affects assisted reproductive technology outcomes. Therefore, the development of sperm media is necessary to improve sperm parameters. This study investigated the effect of GM-CSF via PI3K/AKT pathway on sperm quality in OAT patients.
Rongqing Pan et al.
Cell, 185(9), 1521-1538 (2022-04-22)
Interest in harnessing natural killer (NK) cells for cancer immunotherapy is rapidly growing. However, efficacy of NK cell-based immunotherapy remains limited in most trials. Strategies to augment the killing efficacy of NK cells are thus much needed. In the current
資料
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
質問
1–7/7 質問  
  1. What is reconstitution procedure for GM-CSF?
    1 回答
    1. This product may be reconstituted in sterile water at 0.1 - 1.0 mg/mL, following centrifugation of the vial to collect the contents. Please see the link below to review the product datasheet which includes complete preparation and storage instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/399/841/g5035dat.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Can I use Product G5035, Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human, on mouse cells?
    1 回答
    1. There is only about 56% homology between human and mouse GM-CSF, and no cross-species activity.  We would recommend to use mouse GM-CSF, Product No. G0282.
      役に立ちましたか?
  3. There is no visible powder in the vial of Product G5035, Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human. Is the vial empty?
    1 回答
    1. This product only contains 5 micrograms of protein without any carrier protein. The product is lyophilized from a small amount of solution so the product may not be visible in the vial.
      役に立ちましたか?
  4. How many units are present in the vial of Product G5035, Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human?
    1 回答
    1. The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is less than or equal to 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of greater than or equal to 1 x 107 units/mg. So the 5 microgram package size (G5035-5UG) should have at least 50,000 units per vial.
      役に立ちましたか?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      役に立ちましたか?
  6. What is the isoelectric point (pI) for Product G5035, Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human?
    1 回答
    1. The pI is 4.8.
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.