Merck
I134
Sigma-Aldrich
L-N5-(1-Iminoethyl)ornithine hydrochloride
≥95% (HPLC)
別名:
L-NIO hydrochloride, L-Ornithine ψ-acetamidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥19,800
5 MG
¥70,300
25 MG
¥225,000
¥19,800
出荷予定日2025年5月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥19,800
5 MG
¥70,300
25 MG
¥225,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15N3O2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
173.21 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥19,800
出荷予定日2025年5月27日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
calculated mol wt 173.22 g/mol
保管条件
desiccated
under inert gas
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1
InChI Key
JIBZSGQTCBWUKL-RGMNGODLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-N5-(1-Iminoethyl) ornithine hydrochloride has been used to study the effects of the cytotoxic drug paclitaxel and carbachol (a cholinergic agonist) to induce death in breast tumor MCF-7 cells and the role of nitric oxide synthase (NOS) in this effect.[1] It has also been used to study its effects on pulmonary arterial responses to sufentanil in the feline pulmonary vascular bed.[2][3]
生物化学的/生理学的作用
A potent irreversible inhibitor of nitric oxide synthase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I134-VAR:
I134-5MG:
I134-25MG:
I134-BULK:
I134-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effects of sufentanil in the feline pulmonary vascular bed
Alan D Kaye
European Journal of Pharmacology (2006)
Participation of non-neuronal muscarinic receptors in the effect of carbachol with paclitaxel on human breast adenocarcinoma cells. Roles of nitric oxide synthase and arginase
Alejandro Javier Espa?ol
International Immunopharmacology, 29(1) (2015)
International Review of Neurobiology, 42 (1998)