アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
組成
acetate, 1.2-10.4%
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C49H69N13O12.C2H4O2.H2O/c1-26(2)39(60-42(67)33(12-8-18-54-49(51)52)56-41(66)32(50)23-38(64)65)45(70)57-34(20-29-14-16-31(63)17-15-29)43(68)61-40(27(3)4)46(71)58-35(22-30-24-53-25-55-30)47(72)62-19-9-13-37(62)44(69)59-36(48(73)74)21-28-10-6-5-7-11-28;1-2(3)4;/h5-7,10-11,14-17,24-27,32-37,39-40,63H,8-9,12-13,18-23,50H2,1-4H3,(H,53,55)(H,56,66)(H,57,70)(H,58,71)(H,59,69)(H,60,67)(H,61,68)(H,64,65)(H,73,74)(H4,51,52,54);1H3,(H,3,4);1H2/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-;;/m0../s1
InChI Key
INQPQDZJLFYCRH-AXOAQIBVSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
- ヒト肝臓型脂肪酸結合タンパク質(hL-FAB)の役割を調べるためのマウスにおける腎損傷
- 細胞質銅シャペロン抗酸化剤-1(Atox1)と腫瘍壊死因子(TNF)受容体関連因子4(TRAF4)との相互作用を調べるためのマウスにおける血管炎症
- 血管ATPase銅輸送 α(ATP7α)の役割を調べるためのマウスにおける腹部大動脈瘤(AAA)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2900PROC:
A2900-50MG-PW:
A2900-PH:
A2900-VAR:
A2900-10MG:
A2900-50MG:
A2900-BULK:
A2900-5MG:
A2900-5MG-PW:
A2900-1MG:
試験成績書(COA)