Merck
D7876
Sigma-Aldrich
ジアミンオキシダーゼ ブタ腎臓由来
≥0.05 unit/mg solid
別名:
アミン:酸素オキシドレダクターゼ (脱アミノ化)(ピリドキサール含有)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,900
1 G
¥45,500
5 G
¥138,000
10 G
¥236,000
¥15,900
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,900
1 G
¥45,500
5 G
¥138,000
10 G
¥236,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥15,900
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Porcine kidney
フォーム
solid
比活性
≥0.05 unit/mg solid
分子量
170 kDa
溶解性
100 mM sodium phosphate buffer, pH 7.2: soluble 10 mg/mL
その他の活性
monoamine oxidase (benzylamine substrate) ≤1%
保管温度
−20°C
詳細
ブタ腎由来ジアミンオキシダーゼは、分子量87 kDaの同じサブユニット2個で構成されるホモ二量体です。各サブユニットには、リン酸ピリドキサール1分子と銅原子1個が含まれます。[1]この酵素の分子量は170 kDaです。[2]この酵素は、ヘキソース5%、グルコサミン3.3%、N-アセチルグルコサミン2.6%、N-アセチルノイラミン酸0.25%を含む糖タンパク質です。この酵素は、コンカナバリンAに対し高い親和性を示します。[3]カドベリンおよびヒスタミンを基質にするときの最適pHは、6.3~7.4です。[1]
アプリケーション
ブタ腎由来ジアミンオキシダーゼは、ヒスタミンバイオセンサーの構築に使用されます。[4]
ブタ腎臓由来ジアミンオキシダーゼは、オルニチンデカルボキシラーゼ活性の測定に使用される発光ベースの試験法の研究に使用されています。また、ブタ腎臓由来ジアミンオキシダーゼは、ジアミンオキシダーゼ中のN-結合型糖鎖の解析にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ジアミンオキシダーゼは、モノアミン、ジアミンおよびヒスタミンからアルデヒド、アンモニア、過酸化水素への酸化を触媒します。[5]この酵素は銅アミンオキシダーゼに分類され、窒素代謝において重要な酵素です。[6]ジアミンオキシダーゼは、ジエチルジチオカルバミン酸、フェニルヒドラジン、セミカルバジド、シアン化物、イソニコチン酸およびヒドラジドにより阻害されます。[7]
単位の定義
1単位は、pH 7.2、37℃において、毎時間1.0μモルのプトレシンを酸化します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D7876-BULK:
D7876-VAR:
D7876-10G:
D7876-250MG:
D7876-1G:
D7876-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marta Moniente et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 160, 111735-111735 (2022-09-10)
Lentilactobacillus parabuchneri is the main bacteria responsible for the accumulation of histamine in cheese. The goal of this study was to assess the efficiency of potential histamine-degrading microbial strains or, alternatively, the action of the diamine oxidase (DAO) enzyme in
M A Shah et al.
The Biochemical journal, 253(1), 103-107 (1988-07-01)
Pig kidney diamine oxidase (DAO) was found to contain 5% (w/w) natural hexose, 3.25% glucosamine, 2.61% N-acetylglucosamine and 0.25% N-acetylneuraminic acid. The enzyme exhibited strong affinity towards concanavalin A (Con A) with a stoichiometry of 1:4.6. The kinetics of interaction
Diamine oxidase and catalase are expressed in the same cells but are present in different subcellular compartments in porcine kidney.
H G Schwelberger et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 48 Suppl 1, S81-S82 (1999-06-01)
A Rinaldi et al.
Preparative biochemistry, 12(1), 11-28 (1982-01-01)
Several methods for the isolation of apparently homogeneous pig kidney diamine oxidase have been reported in recent years (1-7), but these procedures allow to obtain only little amounts of material making very difficult the study of the molecular properties of
HISTAMINE BIOSENSOR: A REVIEW
NorazlinaOthman F, et al.
The Malaysian Journal of Analytical Sciences (2006)
プロトコル
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.