表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
500 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥45,200 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥80,800 |
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-564-0
MDL number:
¥45,200
カートの在庫状況を確認する
Application
L-アミノ酸オキシダーゼは、L-アミノ酸を相当するα-ケト酸に変換するのに使用されます。 製品A5147は、ニシダイヤガラガラヘビCrotalus atrox由来です。 ロイシンアミノペプチターゼ(LAP)活性測定に、Sigma社のL-アミノ酸オキシダーゼが用いられています。[1]
Biochem/physiol Actions
L-アミノ酸オキシダーゼは、アラニンおよびアスパラギン酸代謝、メチオニン代謝、バリン、ロイシン、およびイソロイシン分解、チロシン代謝、フェニルアラニン代謝、トリプトファン代謝、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン生合成、ならびにアルカロイド生合成などの様々な代謝経路に関与しています。[2]
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form dried venom | form crude dried venom | form powder | form aqueous suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Type VI | type Type IV | type Type I (dried venom) | type Type IV |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable