サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
製品名
NG-メチル-L-アルギニン 酢酸塩, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598), Nos2(24599)
Application
- 傷を負ったマウスの創傷治癒研究において一酸化窒素シンターゼ(NOS)阻害剤として
- マウス幹細胞の一酸化窒素(NO)免疫抑制効果研究のための一酸化窒素シンターゼ(NOS)阻害剤として[1]
- 血球呼吸バースト測定において NO レベルモニターのための阻害剤として
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form film |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| Gene Information human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS3(4846) | Gene Information - | Gene Information human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846) | Gene Information - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)