アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
solid
色
white
溶解性
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: soluble 4.5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C(=O)c1c(nn2ccccc12)C(C)C
InChI
1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3
InChI Key
ZJVFLBOZORBYFE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I0157-BULK:
I0157-10MG:
I0157-VAR:
I0157-50MG:
試験成績書(COA)
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.