グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder or crystals
組成
Dye content, 50%
mp
250-260 °C (lit.)
λmax
548 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
適合性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
213519-5G:
213519-H:
213519-BULK:
213519-1G:
213519-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック