Merck
HT40180
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain OG 6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 L
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 L
¥25,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
パパニコロー染色では、膣、子宮頸部、前立腺をはじめとする体分泌物に含まれる剥離細胞が特徴的な呈色範囲で染色され、核と細胞質の鑑別検査を行うことができます。
診断上の意義
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
その他情報
Orange G (certified), 0.3% and phosphotungstic acid, 0.015%, in denatured alcohol
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT40180-BULK:
HT40180-2.5L:4548173962542
HT40180-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
細胞学の範囲、細胞診におけるその役割、および細胞の異常を検出するための顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の使用に関する概要。