スキップする
O7252
オレンジG
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
1-フェニルアゾ-2-ナフトール-6,8-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, 7-ヒドロキシ-8-フェニルアゾ-1,3-ナフタレンジスルホン酸 二ナトリウム塩, アシッドオレンジ10, ウールオレンジ2G
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
452.37
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-705-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120705
Colour Index Number:
16230
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
オレンジG, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
solubility
water: 1 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
General description
オレンジG(C.l. 16230) は、ベンゼンアゾ-2-ナフトール-6,8-ジスルホン酸の二ナトリウム塩(C16H10N2O7S2Na2)です。オレンジGはウールオレンジ2Gとも呼ばれ、細胞学、組織学、生物学、および産業染色などのいくつかの産業アプリケーションにおける成分です。マロリー結合組織染色の成分です。
Application
Malloryの結合組織染色、Wilson-Ezrin下垂体好酸性細胞染色法、Kreybergのケラチン・ムチン染色法、パラフィン切片におけるHeidenhain鉄ヘマトキシリン染色後の対比染色、タマネギ根のパラフィン切片におけるFlemmingの三重染色への使用について認証済みです。
オレンジGは通常、パパニコロー染色で特定された変異の臨床細胞学的検査における一般的なアプリケーションを含め、さまざまな生体サンプルのバックグラウンド染色又は細胞質染色の色素として用いられます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
861286O3756195235
オレンジG certified by the BSC
Sigma-Aldrich
O7252
オレンジG
オレンジG for NA electrophoresis
Sigma-Aldrich
O3756
オレンジG
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
color
orange to very dark orange
color
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オレンジG
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)