Merck
HT1003
Sigma-Aldrich
Silver Methenamine
別名:
Silver methenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.47
形状
powder
シェルフライフ
Expiry date on the label
包装
vial of 110 mg
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
銀染色のGMS変法(Procedure No. HT100)用です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
HT1003-BULK:
HT1003-1VL:
HT1003-1VL-KC:
HT1003-VAR:
HT1003-6VL:
試験成績書(COA)