Merck
HS120116
Nitrogen-free weighing papers
W × L 3 × 3 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EACH
¥7,598
¥7,598
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EACH
¥7,598
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.35
¥7,598
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120116
W × L
3 × 3 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the thickness of this butter paper?
    1 回答
    1. The thickness of this weighing paper is 0.0015” or 0.038 mm.