Merck
HS120117
Nitrogen-free weighing papers
W × L 4 × 4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EACH
¥11,030
¥11,030
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EACH
¥11,030
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.35
¥11,030
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120117
W × L
4 × 4 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)