Merck
74146
Sigma-Aldrich
無菌円盤
suitable for microbiology
別名:
ブランク円盤, 円盤、無菌, 単純な円盤
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 DISCS
¥2,732
¥2,732
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 DISCS
¥2,732
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
¥2,732
Check Cart for Availability
物質
paper
無菌性
sterile
フォーム
disc
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbe id | utilization test: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
bacteria
molds
yeasts
関連するカテゴリー
詳細
ペトリ皿に載せたバクテリア上のさまざまな抗生物質、炭水化物、基質、防腐剤の試験に使用できます。円盤を溶液中に浸すか、またはいくらかの溶液を円盤に塗布します。その後、乾かしてから植菌した寒天板の中に置きます。各円盤はまったく同量の液体を吸収します。
包装
10mm径の濾紙円盤(25枚)を殺菌します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74146-25EA-BULK-F:
74146-25DISCS-F:
74146-25DISCS-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saima Hameed et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 108, 110338-110338 (2020-01-12)
Gold nanoparticles (AuNPs) have been reported for their most desirable properties as compared to any other noble metal-based nanoparticles, which wider their applications in various fields including catalysis, bio-imaging, biosensors, medicine, biology, and material chemistry. In this study, the shape-dependent
質問
  1. What material are these discs made from? And what size are the discs? I am looking for something to replace a discontinued product we use to lift mammalian cell clones.
    1 回答
    1. The product is made from high-quality, neutral, absorbent filter paper similar to Whatman filter paper, i.e., cellulose fiber-based paper. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section, the disks are 10 mm in diameter.