The minimum binding capacity specification for this material is 0.5 mg Thrombin per mL packed gel. The lot-specific value is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h6508#product-documentation
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
heparin from Porcine intestinal mucosa
品質水準
タイプ
Type I
フォーム
saline suspension
標識化の程度
400-1500 μg per mL packed gel (activity approx. 140 USP units per mg)
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
1 atom
適合性
suitable for chromatography
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H6508-10ML:4548173278698
H6508-2.5ML-KC:
H6508-100ML:4548173199559
H6508-25ML:4548173199573
H6508-2.5ML:4548173199566
H6508-50ML:4548173278704
H6508-BULK:
H6508-5ML:4548173199580
H6508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
-
What is the binding capacity of this resin?
1 回答-