Merck
H2381
Sigma-Aldrich
1,6-ジアミノヘキサン
別名:
1,6-ヘキサンジアミン, ヘキサメチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)6NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1098307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCCCCN
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H2381-BULK:
H2381-100G:
H2381-500G:
H2381-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)