Merck
422002
Sigma-Aldrich
ヘキサメチレンジアミン
technical grade, 70%
別名:
1,6-ジアミノヘキサン, 1,6-ヘキサンジアミン, HMDA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥10,340
2.5 L
¥21,430
¥10,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥10,340
2.5 L
¥21,430
About This Item
化学式:
NH2(CH2)6NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1098307
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
bp:
111-130 °C
¥10,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
4 (vs air)
アッセイ
70%
フォーム
liquid
expl. lim.
6.3 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
111-130 °C
mp
42-45 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
hydrocarbons: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI Key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Hexamethylenediamine (1,6-Diaminohexane) is a linear aliphatic diamine. It reacts with various inorganic acids to afford mono and diacid salts. It can be prepared from adipic dinitrile via catalytic hydrogenation reaction.[1]
Hexamethylenediamine is a useful industrial intermediate widely used in the production of aliphatic and semi-aromatic polyamides.[2] Analysis of 1,6-hexamethylenediamine (HDA) in aqueous solution, human urine and plasma by capillary gas chromatographic method with thermionic specific detection has been reported.[3]
アプリケーション
Hexamethylenediamine (1,6-hexanediamine, HDA ) may be used in the preparation of the following:
  • polyamides and their hydrolytic and fungal degradability was investigated[4]
  • mullite ceramics[5]
  • dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate (AHDC), via trans-esterification reaction of HDA and alkyl carbamates (AC) using FeCl3 as catalyst[6]
その他情報
remainder water
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F
引火点(℃)
94 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
422002-1L:4548173226347
422002-VAR:
422002-4L:4548173226354
422002-BULK:
422002-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of mullite ceramics from coprecipitated aluminum hydroxide and kaolinite using hexamethylenediamine.
Pascual J, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 83(11), 2677-2680 (2000)
Chromatographic determination of amines in biological fluids with special reference to the biological monitoring of isocyanates and amines: I. Determination of 1, 6-hexamethylenediamine using glass capillary gas chromatography and thermionic specific detection.
Skarping G, et al.
Journal of Chromatography A, 479, 125-133 (1989)
The catalytic hydrogenation of adiponitrile to hexamethylenediamine over a rhodium/alumina catalyst in a three phase slurry reactor.
Alini S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 206(1), 262-270 (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 313-313 (1994)
Hydrolytic and fungal degradation of polyamides derived from tartaric acid and hexamethylenediamine.
Marques MS, et al.
Polymer, 41(8), 2765-2772 (2000)