Merck
GERPN1231-2ML
Streptavidin-HRP Conjugate
Cytiva RPN1231-2ML
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 2 mL
メーカー/製品名
Cytiva RPN1231-2ML
Colorless
保管温度
2-8°C
詳細
Streptavidin-Horseradish Peroxidase Conjugate.
アプリケーション
The conjugation of horseradish peroxidase and streptavidin is achieved using the periodate coupling method described by Nakane and co-workers.
This product is sold on the basis of titer in an ELISA and performance in a western blot. As a result the final Protein concentration of the conjugate (RPN 1231) will vary only minimally between batches.
特徴および利点
  • Streptavidin conjugated to reporter enzyme molecules for use in blotting and in situ hybridization applications.
  • High specificity reagents.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)