Merck
GE27-2056-01
ATP 100 mM溶液WI/DI
Cytiva 27-2056-01, pack of 25 μmol
別名:
ATP 原液, ATP 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.52
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
包装
pack of 25 μmol
メーカー/製品名
Cytiva 27-2056-01
濃度
100 mM
colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
高純度 rNTP は、高純度のリボヌクレオシド三リン酸(rNTP)を必要とする in vitro 転写アッセイや反応に使用できる、使いやすく時間を節約できるソリューションです。このソリューションは、in vitro 転写や高純度の rNTP を必要とする反応に使用できます。
特徴および利点
  • 各ロットは、お客様のアプリケーションで確実に機能するようにリボヌクレアーゼ汚染の試験を実施しています。
  • 100 mM 溶液(pH 7.5)として精製水で供給されます。
  • 徹底的に精製され、溶液の場合は最低 99% の三リン酸形態(凍結乾燥の場合は 98%)が得られるため、組み込みが強化され、最適な実験結果が得られます。
  • 個別の製品として、または ATP、CTP、GTP、および UTP が別々のチューブに入った便利なセットとしてご購入いただけます。
保管および安定性
この製品は、有効期限の 90 日前に出荷される場合があることに注意してください。 バッチ固有の有効期限の詳細については、テクニカルサービスにお問い合わせください。
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)