スキップする
A3377
アデノシン 5′-三リン酸 二ナトリウム塩 水和物
≥97% (HPLC), microbial, crystalline
別名:
ATP 二ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥9,160
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥10,600
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥23,600
10 g
在庫fromUnited States
¥39,900
25 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥78,700
100 g
在庫fromUnited States
¥248,000
500 g
在庫fromUnited States
¥627,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
microbial
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
¥9,160
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アデノシン 5′-三リン酸 二ナトリウム塩 水和物, Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade II
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
アデノシン5′-三リン酸(ATP)は、in vivoでエネルギー貯蔵と代謝に中心的役割を果たす成分です。 ATPは、呼吸や生合成反応、運動、細胞分裂といった多くの細胞過程で利用されます。ATPは、細胞シグナル伝達に関与する多数のキナーゼや、セカンドメッセンジャーcAMPを生成するアデニル酸シクラーゼの基質です。 ATPは代謝エネルギーを供給し、代謝ポンプを駆動します。 ATPは、多様な酵素反応において補酵素として働きます。
Biochem/physiol Actions
P2プリノセプタ-アゴニストです。
P2プリン作動性アゴニストです。カルシウム活性化カリウムチャンネルの活性を増加させます。ATP依存性酵素系の基質です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A6419A2383A26209
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
99%
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)