20113
20-113
1 of 10
Sigma-Aldrich
A9187
アデノシン 5′-三リン酸 マグネシウム塩
A2383
アデノシン 5'-三リン酸 二ナトリウム塩 水和物
20-306
10mM ATP
Roche
11140965001
ATP
G8877
グアノシン 5′-三リン酸 ナトリウム塩 水和物
A7699
A6559
アデノシン5′-三リン酸 二ナトリウム塩 溶液
A26209
アデノシン5′-三リン酸 二ナトリウム塩 水和物
A1852
アデノシン 5′-三リン酸(ATP) 二ナトリウム塩 水和物
A6419
liquid
100
Upstate®
activity assay: suitable (kinase)
wet ice
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
20-113:
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
製品番号
ロット番号・バッチ番号