製品GE21152104011150は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
ligand
(Streptavidin particles)
フォーム
suspension (1% Solids)
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 21152104011150
濃度
10 mg/mL
平均部品サイズ
1 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sera-Mag™ SpeedBeads and Sera-Mag™ Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
特徴および利点
Sera-Mag™ SpeedBeads and Sera-Mag™ Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
This page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules