Merck
Z614009
Sigma-Aldrich
Vivaspin 500 遠心濃縮器
MWCO 5 kDa
別名:
Vivaspin 500
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥31,650
¥31,650
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥31,650
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
¥31,650
Check Cart for Availability
物質
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
詳細
PES membrane
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume 5 μL
包装
package of 25 ea
メーカー/製品名
Sartorius VS0111
パラメーター
15000 × g max. centrifugal force
デッドストップ容積
5 μL
膜面積
0.5 cm2
チューブサイズ
~2.2 mL
有効容積
500 μL
ポアサイズ
5 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Vivaspin遠心濃縮器は、広範囲の容積容量とMWCOがあり、どんな濃縮やバッファー交換の用途にも最適のソリューションになります。
  • 特別な垂直の膜設計により最高の流動速度と回収率が実現されています。
  • 極めて安全なサンプル処理で、特許取得済みのデッドストップ技術により、さらに再スピンすることなく濃縮物を直接回収できるため大変便利です。
注:Vivaspin 500 μL遠心式フィルターユニットにより、単純な1ステップ手順でサンプル調製が可能になります。スイングアウトローターまたは固定角ローターのどちらでも効率的にご使用いただけます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Przemyslaw A Filipek et al.
The Journal of cell biology, 216(12), 4199-4215 (2017-10-11)
Signaling from lysosomes controls cellular clearance and energy metabolism. Lysosomal malfunction has been implicated in several pathologies, including neurodegeneration, cancer, infection, immunodeficiency, and obesity. Interestingly, many functions are dependent on the organelle position. Lysosomal motility requires the integration of extracellular
質問
  1. can i concentrate a working volume of 100 microliters (ul)?
    1 回答
    1. Yes, the maximum capacity is 500 µL. This product is manufactered by Sartorius under the product number VS0111. For more information please view manufacturer webpage: https://www.sartorius.com/shop/ww/applications-laboratory-filtration-ultrafiltration/vivaspin-500%2C-5%2C000-mwco-pes%2C-25pc/p/VS0111