Merck
GE17-5445-01
Percoll® PLUS
Cytiva 17-5445-01, pack of 1 L
別名:
silica-based colloidal medium , density gradient centrifugation media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105330
NACRES:
NA.75
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
無菌性
non-sterile (LOW ENDOTOXIN (2 EU/ml))
フォーム
colloidal (Colloidal solution of silica particles coated with silane)
liquid (Suspension)
solution
包装
pack of 1 L
メーカー/製品名
Cytiva 17-5445-01
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
Colorless to slightly yellow
pH範囲
8.9-9.9
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Percoll® PLUSは、密度勾配遠心法による細胞分離に使用するシリカベースのコロイド状媒体です。この媒体のシリカ粒子はシランに共有コーティングされているため、製品は安定で有効期間が長くなっています。シランコーティングにより低浸透圧および低毒性のほか、低粘性ももたらされます。Percoll PLUSは無菌的に充填されており、エンドドキシンレベルが低いことから、臨床研究を目的とした細胞分離に十分適しています。
この媒体による細胞分離は緩やかな条件下で行われるため、生存率および形態的完全性の保存が重要となるさまざまな細胞、細胞成分粒子およびウイルスの分離を行いやすくなります。Percoll PLUSは低毒性であるため、通常は分離された細胞粒子から媒体を除去する必要はありません。
Percoll PLUSは、調整後、密度範囲1.0~1.3 g/mlで等張勾配を形成します。ほとんどの細胞、細胞成分粒子、およびウイルスは、Percoll PLUS中での浮遊密度が1.0~1.2 g/mLであるため、この密度範囲は特に有用です。
アプリケーション
Percoll PLUSは、細胞、細胞成分粒子、および70Sまでのウイルスなどの分離精製を目的とした、密度遠心分離アプリケーションに使用できます。本培地は、高い分離能と生体適合性の両方を提供します。固有の低浸透圧および低粘度な性質は、膜のインテグリティの維持が重要な小器官の分離の際に特に有用です。Percoll PLUSは、プレフォームされた、連続的または非連続的なグラジエントの作成に使用できます。Percoll PLUS沈殿物を形成するコロイド粒子は、緩やかな遠心分離力下で、スムーズで連続的な密度グラジエントを形成します。この性質は、固定角度式または垂直式のローターのどちらでも使用できます。
本培地はまた、高速の遠心分離が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、サンプルと培地を事前に混合し、その後、in situで形成された連続的なグラジエント上で分離されます。
そのため、グラジエント形成とサンプル分離がワンステップで行われます。
文献中に記載されているPercoll®を使用した全ての実験は、Percoll PLUSでも実施可能です。
細胞、細胞成分粒子、および70Sまでのウイルスなどの分離精製を目的とした密度遠心分離アプリケーションにおいて、プレフォームされた、連続的または非連続的なグラジエントの作成に使用されます。
特徴および利点
Percoll® PLUSは以下を提供します:
  • 低レベルのエンドトキシン(最大で2 EU/mL)
  • 細胞への毒性がなく、極めて低い化学的反応性
  • 低浸透圧:Percoll PLUSは、生理食塩水や他の平衡塩溶液、または細胞培養の培地で容易に調整でき、終始等張のグラジエントを提供します。
  • 粘度が低いため、迅速にグラジエントが形成され、低い遠心力で粒子分離が可能です。
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Percoll is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)