現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
8.9 (20 °C)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
パーコール®は、緑藻、脱落膜間質細胞および雄鶏精子の異なる集団からの完全な葉緑体の密度勾配遠心分離で使用されています。
パーコールは、ポリビニルピロリドン(PVP)でコーティングされた直径15~30 nm(23% w/w水溶液)のコロイドシリカ粒子から構成されます。 これは、細胞、細胞小器官およびウイルスの単離に使用できる非毒性低粘度で低浸透圧の濃度勾配を確立するために使用されます。これは、E. coliから内膜と外膜の小胞を分離するために使用されています。 パーコールは勾配全体を通して等浸透圧であり、非毒性であり、そして精製された物質から容易に除去されます。
パーコールは直径 15~-30 nm(水中(23% w/w)のコロイド状シリカ粒子からなり、ポリビニルピロリドン(PVP)でコーティングされています。 細胞の分離、細胞小器官の分離に使用します。
植物研究において、プロトプラストと細胞小器官(葉緑体、ミトコンドリア)の分離のために使用されています。
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility - |
| form colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) | form colloidal | form colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) ) | form powder |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) hematology | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under パーコール®
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves