特徴
wetted part: no
包装
pkg of 10 vials
メーカー/製品名
Cytiva 17-0445-01
保管条件
(Unopened vials should be s-red at 4°C)
色
White
保管温度
2-8°C
詳細
The calibration kit is specifically designed for electrophoresis applications, providing precise standards for accurate molecular weight determination.
特徴および利点
- Determine molecular weight of uncharacterized Protein samples with precision by comparison with carefully selected standards.
- Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances.
- Bands can be visualized by using Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue, or silver staining.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)