Merck
GE17-0420-01
Thiopropyl Sepharose 6B
Cytiva 17-0420-01, pack of 15 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NA.56
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 15 g
メーカー/製品名
Cytiva 17-0420-01
Matrix
6% agarose
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
cleaning in place
2-8
動作範囲
2-8
保管温度
2-8°C
詳細
Thiopropyl Sepharose 6B is a medium used for reversible immobilization of molecules containing thiol groups under mild conditions. Optimized for immobilization of small biomolecules.
アプリケーション
Convenient immobilization of ligands using pre-activated medium.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
保管分類コード
"" - ""
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Oksana A Sergeeva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(4), 1279-1288 (2019-01-06)
The protein acyl transferase ZDHHC5 was recently proposed to regulate trafficking in the endocytic pathway. Therefore, we explored the function of this enzyme in controlling the action of bacterial toxins. We found that ZDHHC5 activity is required for two very