Merck
GBL664571
Grace Bio-Labs CultureWellシリコンアイソレータシート材料
thickness 0.5 mm, (No adhesive)
別名:
silicone sheet
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥50,930
¥50,930
出荷可能日2025年4月22日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥50,930
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
¥50,930
出荷可能日2025年4月22日詳細
物質
clear silicon
無菌性
non-sterile
特徴
(No adhesive)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 664571
L × W
180 mm × 130 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
アプリケーション
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material has been used to prepare a gastrointestinal cell construct.
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paula G Miller et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 486-497 (2019-10-15)
Efficient and economical delivery of pharmaceuticals to patients is critical for effective therapy. Here we describe a multiorgan (lung, liver, and breast cancer) microphysiological system ("Body-on-a-Chip") designed to mimic both inhalation therapy and/or intravenous therapy using curcumin as a model