Merck
GBL665182
Grace Bio-Labs シリコンアイソレータシート材料
thickness 0.9 mm, (Adhesive on one side)
別名:
adhesive isolator, silicone blocker
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥61,650
¥61,650
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥61,650
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
¥61,650
Check Cart for Availability
物質
red silicon
特徴
(Adhesive on one side)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 665182
L × W
180 mm × 130 mm
厚さ
0.9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silicone isolator sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended.Silicone sheet material is also available in CultureWell “water-clear” silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)