Merck
GBL664172
Grace Bio-Labs CultureWellシリコンアイソレータシート材料
thickness 0.8 mm, (No adhesive)
別名:
silicone sheet
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥67,020
¥67,020
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥67,020
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥67,020
Check Cart for Availability
物質
clear silicon
特徴
(No adhesive)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 664172
L × W
180 mm × 130 mm
厚さ
0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)