Merck
GBL247884
Grace Bio-Labs ProPlate®マイクロアレイシステムトレイセット
size 4 wells, with Delrin® snap clips
別名:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,890
¥42,890
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,890
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
¥42,890
Check Cart for Availability
物質
black silicone (Acrylic tray)
square wells
無菌性
non-sterile
特徴
wells 4
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 247884
サイズ
4 wells
ウェル容積
350 μL
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)