Merck
LSKMAGS15
Millipore
PureProteome磁気スタンド、15 mL
The PureProteome Magnetic Stand, 15 mL is designed for use with PureProteome Magnetic Beads in affinity purifications (e. g., His-tag purifications or immunoprecipitations).
別名:
Magnetic Stand for 15 mL Tubes, Magnetic Stand for PureProteome Magnetic Beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
物質
self-standing
特徴
binder
メーカー/製品名
PureProteome
テクニック
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
輸送温度
ambient
詳細
PureProteome磁気スタンドは、高い結合能を持つPureProteomeビーズの捕捉効率を大幅に高めます。
アプリケーション
PureProteome磁気スタンド、15 mL I 以下に適しています:
  • 磁気ビーズを用いた精製
  • タンパク質精製
  • heat shock protein 90(Hsp90)/ Cdc37(cell division cycle 37)/ Cyclin-dependent kinase 4(Cdk4)複合体の精製において、ビーズをインキュベートして、ベッドボリュームの10倍の溶解バッファーで洗浄するため
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、 in vitroの診断用途、 ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Protein expression and purification of the Hsp90-Cdc37-Cdk4 kinase complex from Saccharomyces cerevisiae
Verba KA and Agard DA
Bio-protocol, 7(19), e2563-e2563 (2017)