SAB4700448
Monoclonal Anti-MYC-FITC , (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Cellular myelocytomatosis oncogene, Anti-c-Myc
サイズを選択してください
¥57,400
サイズを選択してください
About This Item
¥57,400
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9E10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, fusion proteins in all species
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4700448-100UG:
資料
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
トラブルシューティングガイドでは、よくあるフローサイトメトリーの問題に対する解決策を提供し、分析性能の改善をお約束します。
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
フローサイトメトリー用色素の選択のヒントでは、蛍光色素分子とフローサイトメーターの構成を適合させて、パネル性能を高めます。
プロトコル
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
フローサイトメトリーのプロトコルの主なステップを理解して、今後のフローサイトメトリー実験を容易に行えるようにしましょう。