Merck
G8021
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗β-ガラクトシダーゼ抗体 マウス宿主抗体
clone GAL-13, ascites fluid
別名:
モノクローナル抗β-ガラクトシダーゼ抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥77,400
0.2 ML
¥100,000
¥77,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥77,400
0.2 ML
¥100,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥77,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GAL-13, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
bacteria
テクニック
dot blot: suitable using soluble β-galactosidase
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:2,000 using mouse primary antibody, bridging antibody and Escherichia coli β-galactosidase
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Escherichia coli ... lacZ(1036228) , lacZ(1036228)
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗β-ガラクトシダーゼ(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫マウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。 β −ガラクトシダーゼはE coliタンパクであり、1,023個のアミノ酸を有する四量体です。
特異性
本抗体は、β-ガラクトシダーゼ抗-β-ガラクトシダーゼ(BGABG)可溶性複合体の調製による免疫酵素染色における増殖に使用できます。本抗体は、免疫ブロッティングにはお勧めしません。本抗体はβ-ガラクトシダーゼの変性または減少を認識しません。
免疫原
βE. coli由来の-ガラクトシダーゼ
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗β-ガラクトシダーゼ抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫染色および組織化学
  • 免疫染色および顕微鏡[1]
  • 免疫組織化学
  • 免疫蛍光染色
  • 酵素結合免疫吸着測定アッセイ(ELISA)
  • イムノドットブロット
生物化学的/生理学的作用
β −ガラクトシダーゼの基質はラクトースです。o-ニトロフェニル-β-d-ガラクトピラノシド(oNPG)またはp-ニトロフェニル-β-d-ガラクトピラノシド(pNPG)のような合成基質が酵素アッセイで使用されています。また、遺伝子発現研究でのマーカーとしても使用されます。非標識抗体酵素法におけるモノクローナルβ -ガラクトシダーゼ抗-β-ガラクトシダーゼ(BGABG)可溶性複合体の使用は、極めて低いバックグラウンドを有する強力なシグナルをもたらします。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
G8021-100UL:
G8021-VAR:
G8021-BULK:
G8021-.2ML:
G8021-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zizhang Zhou et al.
Scientific reports, 5, 12709-12709 (2015-08-13)
The HIB-Cul3 complex E3 ligase regulates physiological homeostasis through regulating its substrate stability and its activity can be modulated by changing HIB abundance. However, regulation of HIB remains elusive. Here we provide evidence that HIB is degraded through the proteasome
L Heslop et al.
Gene therapy, 8(10), 778-783 (2001-06-23)
Myoblast transplantation is a potential therapeutic approach for the genetic modification of host skeletal muscle tissue. To be considered an effective, long-lived method of delivery, however, it is essential that at least a proportion of the transplanted cells also retain
Effect of alphavbeta3 Integrin Expression and Activity on Intraocular Pressure
Faralli JA, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 60(5), 1776-1788 (2019)
Anja Weimer et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 18, 346-358 (2011-12-14)
Administration of therapeutic genes to human osteoarthritic (OA) cartilage is a potential approach to generate effective, durable treatments against this slow, progressive disorder. Here, we tested the ability of recombinant adeno-associated virus (rAAV)-mediated overexpression of human insulinlike growth factor (hIGF)-I
Shuang Li et al.
Science signaling, 7(332), ra62-ra62 (2014-07-06)
Hedgehog (Hh) is a secreted glycoprotein that binds its receptor Patched to activate the G protein (heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein)-coupled receptor-like protein Smoothened (Smo). In Drosophila, protein kinase A (PKA) phosphorylates and activates Smo in cells stimulated with Hh. In